Seed testing papers, Munktell
37/N, 580×580 mm
Catalogus # BINZ213030
Leverancier: Ahlstrom
Ga naar:
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Documents
Specificaties
- Nr:37/N
- Seq:02
- Maat:580×580 mm
- Cat. No.:BINZ213030
- Capillaire opstijging:-
- Gewicht:135 g/m²
- Asgehalte:-
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.