Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles, Munktell
33×205 mm
Catalogus # BINZ142097
Leverancier:   Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Catalogus # BINZ142097
Leverancier:  Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
33×205 mm
Price
209,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colours, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C.
Grade MK 360
A special development for the analysis of air pollution.
Max. Temperature: 900 °C
Grade MG160
Filter thimbles of high purity particularly recommended for aggressive solvents. For analytical registration of environmental pollution.
Max. Temperature: 500 °C
T* indicates is used for Tecator machines
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    33×205 mm
  • Seq:
    09
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.