Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Catalogus # GESTHD1
Leverancier:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Catalogus # GESTHD1
Leverancier:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Verwarmingsoppervlakte:
    350×350 mm
  • Verwarmingsvermogen:
    2200 W
  • Temperatuur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    02
  • b×d×h:
    358×358×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate