Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for HygroPalm
Probes for HygroPalm
Insertion sonde HC2-HP28 voor stoffige bulkmaterialen (bloem, suiker), 200 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C;
±0,008 aw*;
0,8% RH, 10×280 mm
Catalogus # 620-2230
Leverancier:   ROTRONIC INSTRUMENTS
Probes for HygroPalm
Catalogus # 620-2230
Leverancier:  ROTRONIC INSTRUMENTS
Probes for HygroPalm
Probes for HygroPalm
Insertion sonde HC2-HP28 voor stoffige bulkmaterialen (bloem, suiker), 200 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C;
±0,008 aw*;
0,8% RH, 10×280 mm
Price
1 120,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Only for water activity meters i.e. HygroPalm 23-AW-A and HygroLab C1.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    −40…+85 °C
    0 - 1 aw*
    0−100% RH
  • Omschrijving:
    Insertion sonde HC2-HP28 voor stoffige bulkmaterialen (bloem, suiker), 200 g
  • Seq:
    206
  • Juistheid:
    ±0,5 °C;
    ±0,008 aw*;
    0,8% RH
  • Ø×l:
    10×280 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.