Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Monsterhouder, vernikkeld messing, met thermostaat voor koppeling aan een waterbad, H: 40 mm, 1550 g, WP-40TH
Catalogus # 620-2241
Leverancier:   ROTRONIC INSTRUMENTS
Toebehoren
Catalogus # 620-2241
Leverancier:  ROTRONIC INSTRUMENTS
Toebehoren
Toebehoren
Monsterhouder, vernikkeld messing, met thermostaat voor koppeling aan een waterbad, H: 40 mm, 1550 g, WP-40TH
Price
1 760,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Monsterhouder, vernikkeld messing, met thermostaat voor koppeling aan een waterbad, H: 40 mm, 1550 g, WP-40TH
  • Seq:
    907