Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipetvuller, macro
Macro pipetcontroller, blauw
  612-1932
 :   Brand
Pipetvuller, macro
  612-1932
 :  Brand
Pipetvuller, macro
Pipetvuller, macro
Macro pipetcontroller, blauw
70,50 €
1 * 1 ST
Macro pipetcontroler voor glas en plastiek pipettes vanaf 0,1 to 200 ml.
  • Conische siliconen adapter biedt een goede pasvorm voor de verschillende diameters
  • Ventielsysteem vereenvoudigt de compressie van de balg
  • Veerbelaste hendel voor nauwkeurig vullen en afgifte van vloeistoffen
  • Meniscus is eenvoudig aan te passen
  • Autoclaveerbaar op at 121 °C (2 bar)
Elke pipetcontroller wordt geleverd met een 3 μm reservemembraanfilter.
 : Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
  • Kleurcode:
    blauw
  • Omschrijving:
    Macro pipetcontroller
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Kleurcode
  • 612-2202
    Adapter (silicone), lengte 44 mm
    zwart
    1 * 1 ST - 5,10 €
  •  
    Omschrijving
    Kleurcode
  • 612-1904
    Ventielsysteem (PP, PTFE, silicone)
    gesordeerd
    1 * 1 ST - 32,00 €
  •  
    Omschrijving
    Kleurcode
  • 612-1965
    Membraanfilter 3 µm (PP, PTFE), niet-steriel
    gesordeerd
    1 * 1 ST - 7,50 €
  •  
    Omschrijving
    Kleurcode
  • 612-1966
    Membraanfilter 3 µm (PP, PTFE), niet-steriel
    gesordeerd
    1 * 10 ST - 117,00 €
  •  
    Omschrijving
    Kleurcode
  • 612-1903
    Zuigbalg (siliconen) met schroefring (PP)
    1 * 1 ST - 22,20 €
  •  
    Omschrijving
    Kleurcode
  • 612-2210
    Adaptersteun (PP) grijs, lengte 49 mm
    grijs
    1 * 1 ST - 4,90 €