Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipetvuller, macro
Pipetvuller, macro
Macro pipetcontroller, grijs
Catalogus # 612-1900
Leverancier:   Brand
Pipetvuller, macro
Catalogus # 612-1900
Leverancier:  Brand
Pipetvuller, macro
Pipetvuller, macro
Macro pipetcontroller, grijs
Price
70,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Macro pipetcontroler voor glas en plastiek pipettes vanaf 0,1 to 200 ml.
  • Conische siliconen adapter biedt een goede pasvorm voor de verschillende diameters
  • Ventielsysteem vereenvoudigt de compressie van de balg
  • Veerbelaste hendel voor nauwkeurig vullen en afgifte van vloeistoffen
  • Meniscus is eenvoudig aan te passen
  • Autoclaveerbaar op at 121 °C (2 bar)
Elke pipetcontroller wordt geleverd met een 3 μm reservemembraanfilter.
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Kleurcode:
    grijs
  • Omschrijving:
    Macro pipetcontroller
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adapter (silicone), lengte 44 mm
    Adapter (silicone), lengte 44 mm
    612-2202
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 5,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ventielsysteem (PP, PTFE, silicone)
    Ventielsysteem (PP, PTFE, silicone)
    612-1904
    gesordeerd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 32,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • Membraanfilter 3 µm (PP, PTFE), niet-steriel
    Membraanfilter 3 µm (PP, PTFE), niet-steriel
    612-1965
    gesordeerd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • Membraanfilter 3 µm (PP, PTFE), niet-steriel
    Membraanfilter 3 µm (PP, PTFE), niet-steriel
    612-1966
    gesordeerd
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 117,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zuigbalg (siliconen) met schroefring (PP)
    Zuigbalg (siliconen) met schroefring (PP)
    612-1903
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 22,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • Adaptersteun (PP) grijs, lengte 49 mm
    Adaptersteun (PP) grijs, lengte 49 mm
    612-2210
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 4,90 €