Trays, SteriWare®
Sterile, 3000 ml, 265×310×55 mm
Catalogus # SAMP8081P-3000S
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Trays made of PP, translucent.
- Assembled and packed in a cleanroom
- Individually bagged
- FDA & EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available sterile (gamma irradiated)
The disposable tray is ideal for hygienic applications within hospitals and pharmaceutical factories.
Specificaties
- Capaciteit:3000 ml
- Omschrijving:Sterile
- Seq:02
- b×d×h:265×310×55 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.