Plunger cans
Plunger Can, 1 l, 180×200 mm
Catalogus # MSGA23135
Leverancier: asecos
Ga naar:
Product Details & Documents
These plunger cans are dedicated to the safe moistening of cloth, wipes and tissues.
- Unused liquid flows back into the container
- Spring mounted plate includes flame barrier
- Shock resistant and explosion proof (PE models only)
- Cans with protector ring (stainless steel models only)
Specificaties
- Ø×h:180×200 mm
- Capaciteit:1 l
- Omschrijving:Plunger Can
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



