Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Plunger cans

Plunger cans

Plunger Can, 2,5 l, 180×290 mm
Catalogus # MSGA23134
Leverancier:   asecos
Plunger cans
Catalogus # MSGA23134
Leverancier:  asecos
Plunger cans
Plunger cans

Plunger Can, 2,5 l, 180×290 mm

Price
69,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These plunger cans are dedicated to the safe moistening of cloth, wipes and tissues.

  • Unused liquid flows back into the container
  • Spring mounted plate includes flame barrier
  • Shock resistant and explosion proof (PE models only)
  • Cans with protector ring (stainless steel models only)
Specificaties
  • Ø×h:
    180×290 mm
  • Capaciteit:
    2,5 l
  • Omschrijving:
    Plunger Can
  • Seq:
    10
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.