Autoclaaftapes
Steam indicator tape, with stripes, light green, 12,7 m, 12,5 mm
Supplier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Jump to:
Product Details & Documents
Witte kleefband van crêpepapier, voor gebruik in standaardautoclaven.
- Donkergekleurde diagonale lijnen verschijnen na 15 minuten blootstelling aan 121 °C in een stoomautoclaaf
- Laat geen lijmresten op het geautoclaveerde voorwerp achter
- Latexvrij
Laat geen lijmresten op het geautoclaveerde voorwerp achter.
Specifications
- Breedte:12,5 mm
- Omschrijving:Steam indicator tape, with stripes, light green
- Lengte:12,7 m
- Seq:01