Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
100 ml, 14/23, 180 mm, 0,10 ± ml
Catalogus # VITL673950
Leverancier:   VITLAB
Volumetric flasks, class A
Catalogus # VITL673950
Leverancier:  VITLAB
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
100 ml, 14/23, 180 mm, 0,10 ± ml
Price
76,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PMP, opaque, with NS stoppers, PP.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • With printed lot number and batch certificate
  • Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
UV-absorbing, highly transparent. For storage of light-sensitive substances.
Certificeringen: Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042.
Specificaties
  • (NS):
    14/23
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Hoogte:
    180 mm
  • Tolerantie:
    0,10 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.