Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtoommesjes

Microtoommesjes

Microtome blades, high profile 818, 80 mm long, 14 mm high (10×50 Pk)
Catalogus # 631-1081
Leverancier:   LEICA HISTOLOGY
Microtoommesjes
Catalogus # 631-1081
Leverancier:  LEICA HISTOLOGY
Microtoommesjes
Microtoommesjes

Microtome blades, high profile 818, 80 mm long, 14 mm high (10×50 Pk)

Price
125,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Met deze mesjes kan eenvoudig een breed scala aan weefselsecties worden gesneden. De rand stimuleert onmiddellijk lintsnijden. Hoogwaardige randgeometrie met een hoek van 35°, zodat er geen aanpassingen nodig zijn voor de microtoom. De uniforme coating plus nauwkeurige en consistente slijping helpen preparaatvariaties te voorkomen. Een duurzame snijrand is gegarandeerd. Hoge kwaliteit van elke sectie, blok na blok. De verwachte resultaten worden bereikt met elk mesje in de dispenser en tussen verschillende batches. Er zijn geen scherpe hoeken. Wanneer het mesje in de meshouder van de microtoom wordt geplaatst is het mesje volledig afgedekt, met uitzondering van de snijrand.

  • Scherpe rand
  • Duurzaamheid
  • Consistentie
  • Veiligheid voor de gebruiker
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microtome blades, high profile 818, 80 mm long, 14 mm high (10×50 Pk)
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.