Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtoommesjes
Microtoommesjes
Microtoommesjes DB80 LS, hoogwaardig, laag profiel
Catalogus # 631-1082
Leverancier:   LEICA HISTOLOGY
Microtoommesjes
Catalogus # 631-1082
Leverancier:  LEICA HISTOLOGY
Microtoommesjes
Microtoommesjes
Microtoommesjes DB80 LS, hoogwaardig, laag profiel
Price
139,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Met deze mesjes kan eenvoudig een breed scala aan weefselsecties worden gesneden. De rand stimuleert onmiddellijk lintsnijden. Hoogwaardige randgeometrie met een hoek van 35°, zodat er geen aanpassingen nodig zijn voor de microtoom. De uniforme coating plus nauwkeurige en consistente slijping helpen preparaatvariaties te voorkomen. Een duurzame snijrand is gegarandeerd. Hoge kwaliteit van elke sectie, blok na blok. De verwachte resultaten worden bereikt met elk mesje in de dispenser en tussen verschillende batches. Er zijn geen scherpe hoeken. Wanneer het mesje in de meshouder van de microtoom wordt geplaatst is het mesje volledig afgedekt, met uitzondering van de snijrand.
  • Scherpe rand
  • Duurzaamheid
  • Consistentie
  • Veiligheid voor de gebruiker
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microtoommesjes DB80 LS, hoogwaardig, laag profiel