Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-dekglaasjes
Micro-dekglaasjes
Dekglas 2450 - 1.5
Catalogus # 630-2097
Leverancier:   LEICA HISTOLOGY
Micro-dekglaasjes
Catalogus # 630-2097
Leverancier:  LEICA HISTOLOGY
Micro-dekglaasjes
Dekglas 2450 - 1.5
Price
97,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deze micro-dekglaasjes bevatten een klein, vooraf gereinigd borosilicaatglas.
  • Uniforme dikte en platheid
  • Niet-corrosief, anti-wasem glas in een pluisvrije, schokabsorberend voering
  • Strikte specificatiebeheersing tijdens de snij-, reinigings-, weeg- en verpakkingsprocedures
Verpakking: inclusief droogmiddelpakketten.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Dekglas 2450 - 1.5
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.