Micro-dekglaasjes
Dekglas 4570 - 1.5
Catalogus # 630-2098
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze micro-dekglaasjes bevatten een klein, vooraf gereinigd borosilicaatglas.
- Uniforme dikte en platheid
- Niet-corrosief, anti-wasem glas in een pluisvrije, schokabsorberend voering
- Strikte specificatiebeheersing tijdens de snij-, reinigings-, weeg- en verpakkingsprocedures
Verpakking: inclusief droogmiddelpakketten.
Specificaties
- Omschrijving:Dekglas 4570 - 1.5