Orders LinkContactUsLinkComponent
Eiwitdetectiesysteem, BLItz™
Streptavidin (SA)
Catalogus # 733-2145
Marketsource
Leverancier:   PALL FORTEBIO
Eiwitdetectiesysteem, BLItz™
Catalogus # 733-2145
Leverancier:  PALL FORTEBIO
Marketsource
Eiwitdetectiesysteem, BLItz™
Eiwitdetectiesysteem, BLItz™
Streptavidin (SA)
Price
807,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The BLItz™ system allows for label-free and real-time biomolecular interactions analyses.
  • Bepaal de aanwezigheid/afwezigheid van eiwit
  • Analyseer de bindingskinetiek op uw labtafel, door de immobilisatie van één van de twee partners
  • Kwantificeer eiwitten in een paar minuten, zelfs in complexe matrices
  • Labelvrij en real-time technologie: bespaart tijd en reagentia
  • Klein monstervolume vereist
  • Uitstekend alternatief voor de SPR-systemen
Met behulp van Bio-Layer Interferometry (BLI) -technologie om kleine veranderingen in het aantal moleculen dat aan een biosensor is gebonden, te detecteren, kunnen real-time bindingcurves worden verkregen in minuten, met slechts 4 µl monster.
Dankzij de bindingssnelheid die evenredig is met de concentratie van het doelmolecuul, wordt het zeer gevoelige BLItz-systeem ook gebruikt om eiwitten te kwantificeren bij concentraties van 100 ng/ml, zelfs in ruwe monsters.
BLItz™ measurements can be used to complement, or in some cases replace, labour-intensive methods – Binding pair optimisation, ligand binding studies, investigation of process or quantitative kinetics studies, optimisation of ELISA assays.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Streptavidin (SA)
  • Seq:
    2
  • Cat. No.:
    733-2145