Chains, Maximum Security
Ø 8 mm, zwart
Catalogus # 238-0033
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
These chains are far more secure than steel cables. They are supplied with a fabric sleeve which will protect paintwork and chrome from damage.
Material: Hardened special chain steel
Diameter: 8 or 10 mm
Length: 110 cm
Specificaties
- Type:Ø 8 mm
- Kleur:zwart
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.