Reusable earplugs, Comets®
Detecteerbare oordoppen, in doosje, blauw, S
Catalogus # 111-1401
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze herbruikbare oordoppen zijn metaaldetecteerbaar met een blauwe kleur, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in de voedselindustrie. Ze bieden de hele dag comfort en een uitstekende demping.
- Detecteerbare ring op staafje en gemetalliseerd koord is detecteerbaar door automatische apparatuur
- FlexiFirm™-binnenste en zachte TPE-opstaande randen maken een eenvoudige inbrenging in het gehoorkanaal en een uitstekende pasvorm mogelijk
- Afneembare koord vervaardigd uit zachte stof
SNR: 28 dB
Certificeringen: EN 352-2
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Detecteerbare oordoppen, in doosje
- Seq:01
- Maat:S
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.