Microcon® Centrifugaalfilters
30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane, helder
Catalogus # MILFMRCF0R030
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Concentreer en ontzout oplossingen van elk macromolecuul eenvoudig en efficiënt met het Ultracel®-membraan met lage binding, in elke centrifuge die buisjes van 1,5 ml accepteert.
- Uit onderzoek is gebleken dat de dubbele EtO-behandeling op het Microcon® PCR Grade Filter verontreinigend DNA onamplificeerbaar maakt
- Typische recovery van >95%, zelfs voor verdunde oplossingen
- Reverse spin voor maximale recovery, zelfs in de kleinste monsters
- Handige opslag van filtraat of geconcentreerd monster in een standaard microfugebuis
- Concentratiefactoren tot 100X
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Kleurcode:helder
- Membraan:Ultracel® regenerated cellulose membrane
- MWCO:30 kDa
- Seq:02
- Cat. No.:MILFMRCF0R030
- Filtratieoppervlak:0,32 cm²
- Monstervolume:500 µl
- Ø×H:123×450 mm
- Vastgehouden volume:>10 μl