Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, blauw, 25 °C, 5 L
Catalogus # REGE510025C
Leverancier:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Catalogus # REGE510025C
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, blauw, 25 °C, 5 L
CAS-nummer:  
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Certificeringen: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Kleur:
    blauw
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,01
  • pH-waarde:
    10,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.