Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessoires
Papierrollen APH 591, voor PRT 100, 5 rollen, breedte 76 mm, Wasapparaten Voor glaswerk
  141-0640
 :   MIELE
Accessoires
  141-0640
 :  MIELE
Accessoires
Accessoires
Papierrollen APH 591, voor PRT 100, 5 rollen, breedte 76 mm, Wasapparaten Voor glaswerk
45,03 €
1 * 5 ST
  • For lower and upper baskets
  • With 7 x 7 mm perforations
  • Stainless steel
  • Omschrijving:
    Papierrollen APH 591, voor PRT 100, 5 rollen, breedte 76 mm
  • Seq:
    26
  • Voor:
    Wasapparaten Voor glaswerk