Orders LinkContactUsLinkComponent
Internal thread cryogenic vials
Internal thread cryogenic vials
Zelfstaand, 2,00 ml, ronde bodem, Ja, geel
Catalogus # 479-1188
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Corning
Internal thread cryogenic vials
Catalogus # 479-1188
Leverancier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
Internal thread cryogenic vials
Internal thread cryogenic vials
Zelfstaand, 2,00 ml, ronde bodem, Ja, geel
Price
378,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to –196 °C.
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • 2 ml self-standing vials are available in five cap colors.
  • Vials may be color coded with inserts
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
Let op: Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
Specificaties
  • Inclusief dop:
    Ja
  • Capaciteit:
    2,00 ml
  • Omschrijving:
    Zelfstaand
  • Seq:
    13
  • Kleur dop:
    geel
  • Bodem:
    ronde bodem
  • Cat. No.:
    479-1188
  • Milieu certificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.