Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
Catalogus # 28794.460
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Catalogus # 28794.460
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
CAS-nummer:  30525-89-4
Price
447,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formule:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • Merck index:13,07096
  • Kokend Pt:135…136 °C (13 Torr)
  • Smelten Pt:120…170 °C
  • Dichtheid:0,88 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:70 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Identification:
    Passes test
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic drum
  • VPE:
    25 kg
Specificaties