Pipette tips
Eppendorf type, 5 - 200 µl, -, geel, Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand, Bulk (25×1000)
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
- Verpakt:Bulk (25×1000)
- Steriel:-
- Volume:5 - 200 µl
- Seq:09
- Tip stijl:Eppendorf type
- Tip kleur:geel
- Voor gebruik met:Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand