Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), Glass bottle, 4 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Catalogus # J63677.K7
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236357
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:4 L
- Omschrijving:TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
- Cat. No.:J63677.K7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00236357
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.