Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X, 25 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
Catalogus # J63615.AC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 mL
- Omschrijving:Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
- Cat. No.:J63615.AC
- Uiterlijk:Blue
- Physical form:Liquid
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.