Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glass bottle, 125 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Catalogus # J63560.XE
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:125 mL
- Omschrijving:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.