Orders LinkContactUsLinkComponent
Neutraalrood
Neutraalrood
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # J63054.06
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Neutraalrood
Catalogus # J63054.06
CAS-nummer:  553-24-2
Neutraalrood
Neutraalrood
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  553-24-2
Price
74,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 553-24-2 Molecular Formula: C15H17ClN4 Formula Weight: 288.78 Physical Form: Powder Appearance: Dark green to black Melting Point: 290° dec. Beilstein Reference: 3918740 Merck Reference: 14,6488 MDL No.: MFCD00012651
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Synoniemen:  N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
  • CAS-nummer:553-24-2
  • Formule:C₁₅H₁₇ClN₄
  • MDL-nummer:MFCD00012651
  • Molecular Weight:288.78 g/mol
  • Merck index:14,6488
  • Smelten Pt:290 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:209-035-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties