Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X, 50 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Catalogus # J60660.AD
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:50 mL
- Omschrijving:Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
- Cat. No.:J60660.AD
- Uiterlijk:Blue
- Physical form:Liquid
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.