Orders LinkContactUsLinkComponent
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X), 1 L
Catalogus # J62138.K2
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
MES-SDS running buffer (20X)
Catalogus # J62138.K2
CAS-nummer:  
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X), 1 L
CAS-nummer:  
Price
233,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Omschrijving:
    MES-SDS running buffer (20X)
  • Cat. No.:
    J62138.K2
  • Physical form:
    Liquid
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.