Orders LinkContactUsLinkComponent
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,0, Glass bottle, 250 mL
Catalogus # J61296.AK
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
EPPS, 0,2 M buffer solutions
Catalogus # J61296.AK
CAS-nummer:  
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,0, Glass bottle, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
148,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    0,2 mol/L
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    EPPS buffer solution
  • pH-waarde:
    8,0
  • Cat. No.:
    J61296.AK
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00006160
  • CAS No.:
    16052-06-5
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.