HEPES, 1,0 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 1 mol/L, 7,0, Glass bottle, 500 mL
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
- Concentratie:1 mol/L
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Omschrijving:HEPES buffer solution
- pH-waarde:7,0
- Cat. No.:J62688.AP
- Uiterlijk:Colourless
- Opslagtemperatuur:2°C to 8°C
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006158
- CAS No.:7365-45-9