HEPES, 1,0 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 1 mol/L, 7,0, Glass bottle, 250 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
HEPES, 1,0 M buffer solutions
Catalogus # J62688.AK
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:1 mol/L
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 mL
- Omschrijving:HEPES buffer solution
- pH-waarde:7,0
- Cat. No.:J62688.AK
- Uiterlijk:Colourless
- Opslagtemperatuur:2°C to 8°C
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006158
- CAS No.:7365-45-9