Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA buffer solution, 0,2 M, 6,5, Glass bottle, 100 mL
Catalogus # J61259.AE
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Catalogus # J61259.AE
CAS-nummer:  
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA buffer solution, 0,2 M, 6,5, Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
63,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Let op: Storage Temperature: 2 to 8°C
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    0,2 M
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    ADA buffer solution
  • pH-waarde:
    6,5
  • Cat. No.:
    J61259.AE
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00065483
  • CAS No.:
    7415-22-7
Specificaties