HEPES, 0.5 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 0,5 M, 6,5, Glass bottle, 250 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
HEPES, 0.5 M buffer solutions
Catalogus # J60463.AK
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Documents
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:0,5 M
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 mL
- Omschrijving:HEPES buffer solution
- pH-waarde:6,5
- Cat. No.:J60463.AK
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006158
- CAS No.:7365-45-9
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.