Orders LinkContactUsLinkComponent
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 500 mL
Catalogus # J62023.AP
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Stripping buffer-2 (4X)
Catalogus # J62023.AP
CAS-nummer:  
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
84,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Stripping buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J62023.AP
  • Physical form:
    Liquid
Specificaties