Orders LinkContactUsLinkComponent
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 250 mL
Catalogus # J62023.AK
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Stripping buffer-2 (4X)
Catalogus # J62023.AK
CAS-nummer:  
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer-2 (4X)
Stripping buffer, 4X, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
49,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Stripping buffer, 4X
  • Cat. No.:
    J62023.AK
  • Physical form:
    Liquid