Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyde fixative solution
Paraformaldehyde fixative solution
250 mL
Catalogus # J61984.AK
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Paraformaldehyde fixative solution
Catalogus # J61984.AK
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyde fixative solution
Paraformaldehyde fixative solution
250 mL
CAS-nummer:  30525-89-4
Price
98,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00133991
Synoniemen:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formule:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.