Orders LinkContactUsLinkComponent
GTE buffer
GTE buffer
100 mL
Catalogus # J62597.AE
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
GTE buffer
Catalogus # J62597.AE
CAS-nummer:  
GTE buffer
GTE buffer
100 mL
CAS-nummer:  
Price
41,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL
  • Cat. No.:
    J62597.AE
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
Specificaties