Orders LinkContactUsLinkComponent
Fast Blue BB base
100 g
Catalogus # J62456.22
Corrosief
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Fast Blue BB base
Catalogus # J62456.22
CAS-nummer:  120-00-3
Fast Blue BB base
Fast Blue BB base
100 g
CAS-nummer:  120-00-3
Price
143,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 120-00-3 Molecular Formula: C17H20N2O3 Formula Weight: 300.35 Physical Form: Powder Appearance: Gray to pale brown Melting Point: 95-105° Beilstein Reference: 3416889 MDL No.: MFCD00009091
Applications: C.I. 37175
Synoniemen:  4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
  • CAS-nummer:120-00-3
  • Formule:C₁₇H₂₀N₂O₃
  • MDL-nummer:MFCD00009091
  • Molecular Weight:300.36 g/mol
  • Smelten Pt:95…105 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-363-8
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 g
Specificaties