ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA buffer solution, 0,2 M, 7,5, Glass bottle, 100 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Let op: Storage Temperature: 2 to 8°C
Documents
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:0,2 M
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:100 mL
- Omschrijving:ADA buffer solution
- pH-waarde:7,5
- Cat. No.:J62424.AE
- Uiterlijk:Colourless
- Opslagtemperatuur:2°C to 8°C
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00065483
- CAS No.:7415-22-7
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.