TE buffer, pH 7,4, RNAse free
TE buffer, RNAse free, 7,4, 125 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
TE buffer, pH 7,4, RNAse free
Catalogus # J60234.XE
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. It is used for storing and diluting DNA and RNA. Treatment with TE buffer enhances the staining intensity of antibodies in the immunohistochemical detection of certain proteins.
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear
MDL No.: MFCD00236359
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:125 mL
- Omschrijving:TE buffer, RNAse free
- pH-waarde:7,4
- Cat. No.:J60234.XE
- Uiterlijk:Clear
- Opslagtemperatuur:RT
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00236359
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.