Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 1 L
Catalogus # J60184.K2
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Catalogus # J60184.K2
CAS-nummer:  
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 1 L
CAS-nummer:  
Price
189,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Omschrijving:
    MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
  • Cat. No.:
    J60184.K2
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00131625