AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
AMPD buffer solution, 0,2 M, 9,5, 250 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Let op: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Documents
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:0,2 M
- VPE:250 mL
- Omschrijving:AMPD buffer solution
- pH-waarde:9,5
- Cat. No.:J60916.AK
- Uiterlijk:Colourless
- Opslagtemperatuur:2°C to 8°C
- Geur/lucht:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00004678
- CAS No.:115-69-5
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.