Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 250 mL
Catalogus # J60845.AK
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Catalogus # J60845.AK
CAS-nummer:  
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 6,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 6,5, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    0,5 M
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Phosphate buffer soln
  • pH-waarde:
    6,5
  • Cat. No.:
    J60845.AK
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527
  • CAS No.:
    7558-80-7
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.