Orders LinkContactUsLinkComponent
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 4 L
Catalogus # J60839.K7
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
SSC buffer (20X)
Catalogus # J60839.K7
CAS-nummer:  
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 4 L
CAS-nummer:  
Price
156,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    4 L
  • Omschrijving:
    SSC buffer, 20X
  • Cat. No.:
    J60839.K7
  • Physical form:
    Colourless liquid
  • MDL No.:
    MFCD00132371
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.