Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS-SDS running buffer (20X)
MOPS-SDS running buffer (20X), 1 L
Catalogus # J62847.K2
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
MOPS-SDS running buffer (20X)
Catalogus # J62847.K2
CAS-nummer:  
MOPS-SDS running buffer (20X)
MOPS-SDS running buffer (20X)
MOPS-SDS running buffer (20X), 1 L
CAS-nummer:  
Price
270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Omschrijving:
    MOPS-SDS running buffer (20X)
  • Cat. No.:
    J62847.K2
  • Physical form:
    Liquid