Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
MOPS buffer solution, 0,5 mol/L, 7,5, Glass bottle, 22, 100 mL
Catalogus # J62839.AE
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Catalogus # J62839.AE
CAS-nummer:  
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
Buffers, MOPS, 0,5 M solutions
MOPS buffer solution, 0,5 mol/L, 7,5, Glass bottle, 22, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
78,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    0,5 mol/L
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    MOPS buffer solution
  • Info VPE:
    22
  • pH-waarde:
    7,5
  • Cat. No.:
    J62839.AE
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Geur/lucht:
    Odourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00006183
  • CAS No.:
    1132-61-2