Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA buffer solution, 0,2 M, 6,0, Glass bottle, 100 mL
  J60054.AE
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
  J60054.AE
 :  
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
ADA buffer solution, 0,2 M, 6,0, Glass bottle, 100 mL
 :  
55,50 €
1 * 100 mL
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
 : Storage Temperature: 2 to 8°C
  • Concentratie:
    0,2 M
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    ADA buffer solution
  • pH-waarde:
    6,0
  • Cat. No.:
    J60054.AE
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00065483
  • CAS No.:
    7415-22-7